AuftragsverfolgungKontakt
Glühschälchen
tief, 30 ml, 50×25 mm, - mm
  459-2122
Glühschälchen
  459-2122
Glühschälchen
Glühschälchen
tief, 30 ml, 50×25 mm, - mm
11,80 €
1 * 1 ST
Porzellan-Glühschälchen, innen und außen glasiert, ausgenommen Boden.
  • Widersteht maximaler Temperatur von 1000 °C
  • Flache Form ohne Ausguss, tiefe Form mit Ausguss
Die rechteckigen Schälchen haben schräge Wände.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
Die angegebenen Maße B×T×H gelten für die rechteckigen Schälchen, die Maße Ø×H beziehen sich auf die runden Schälchen.
  • Typ:
    tief
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    - mm
  • Ø-A×H:
    50×25 mm