Abdampfschalen
400 ml, 60 mm, 150 mm
Artikelnr. 216-0375
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Innen und außen weiß glasiert.
Spezifikationen
- Ext.Ø:150 mm
- Kapazität:400 ml
- Höhe:60 mm