AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen | Avantor
Abdampfschalen
150 ml, 40 mm, 97 mm
Artikelnr. 216-0372
Abdampfschalen
Artikelnr. 216-0372
Abdampfschalen
Abdampfschalen
150 ml, 40 mm, 97 mm
Preis
42,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +1000 °C
  • Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Innen und außen weiß glasiert.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    97 mm
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.