AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen | Avantor
Abdampfschalen
100 ml, 36 mm, 84 mm
Artikelnr. 216-0289
Abdampfschalen
Artikelnr. 216-0289
Abdampfschalen
Abdampfschalen
100 ml, 36 mm, 84 mm
Preis
34,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +1000 °C
  • Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Innen und außen weiß glasiert.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    84 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    36 mm