Abdampfschalen
30 ml, 24 mm, 58 mm
Artikelnr. 216-0370
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Innen und außen weiß glasiert.
Spezifikationen
- Ext.Ø:58 mm
- Kapazität:30 ml
- Höhe:24 mm