Büchner-Trichter
10600 ml, 320 mm
Artikelnr. 511-2513
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Spezifikationen
- Kapazität:10600 ml
- Seq:14
- Für Filter-Ø:320 mm