Büchner-Trichter
4300 ml, 240 mm
Artikelnr. 511-2511
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Spezifikationen
- Kapazität:4300 ml
- Seq:12
- Für Filter-Ø:240 mm