AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
1900 ml, 185 mm
Artikelnr. 511-2510
Büchner-Trichter
Artikelnr. 511-2510
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
1900 ml, 185 mm
Preis
399,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1900 ml
  • Seq:
    11
  • Für Filter-Ø:
    185 mm