Büchner-Trichter
75 ml, 55 mm
Artikelnr. 511-2504
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Zertifizierung: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Spezifikationen
- Kapazität:75 ml
- Seq:05
- Für Filter-Ø:55 mm