Büchner-Trichter
50 ml, 45 mm
Artikelnr. 511-2503
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Zertifizierung: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Seq:04
- Für Filter-Ø:45 mm