AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor
Büchner-Trichter
10 ml, 27 mm
Artikelnr. 511-2501
Büchner-Trichter
Artikelnr. 511-2501
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
10 ml, 27 mm
Preis
50,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Zertifizierung: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 ml
  • Seq:
    02
  • Für Filter-Ø:
    27 mm