Büchner-Trichter
25 ml, 40 mm
Artikelnr. 511-2500
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes glasiertes Porzellan.
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 und 511-2500 nicht nach DIN).
Spezifikationen
- Kapazität:25 ml
- Seq:03
- Für Filter-Ø:40 mm