Abdampfschalen, halbtiefe Form
95 ml, 35 mm, 85 mm
Artikelnr. 216-4282
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan, glasiert.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +1000 °C
- Geringe Wärmeausdehnung
Mit Ausguss und rundem Boden. Außen und innen weiß glasiert.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certifications: EN 60672-3 Group C100, Type C110
Spezifikationen
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:95 ml
- Höhe:35 mm
- Seq:06