AuftragsverfolgungKontakt
Sample cuvettes | Avantor
Sample cuvettes
Sample cell, 25 mm, 60 mm, 10 ml, 25,4 mm, Glas
Artikelnr. 705-0761
Anbieter:   Hach
Sample cuvettes
Artikelnr. 705-0761
Anbieter:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Sample cell, 25 mm, 60 mm, 10 ml, 25,4 mm, Glas
Preis
119,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    25 mm
  • Lichtweg:
    25,4 mm
  • Volumen:
    10 ml
  • Fenstermaterial:
    Glas
  • Bezeichnung:
    Sample cell
  • Höhe:
    60 mm
  • Seq:
    60
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.