AuftragsverfolgungKontakt
Aluminium standard solution
Aluminium, Al, 100 mg/L, 100 mL
Artikelnr. HACH1417442
Anbieter:   Hach
Aluminium standard solution
Artikelnr. HACH1417442
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Aluminium standard solution
Aluminium standard solution
Aluminium, Al, 100 mg/L, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
42,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in aluminium determinations.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    100 mg/L
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Aluminium
  • Symbol:
    Al