AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes | Avantor
Pasteur pipettes
Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, 10/inner pack, 500/carton
Artikelnr. GREI740361_500
Anbieter:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Artikelnr. GREI740361_500
Anbieter:  Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, 10/inner pack, 500/carton
Preis
79,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    10/inner pack, 500/carton
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Graduated
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Tropfen-Volumen:
    35 µl