Petrischalen
Mit 3 Nocken, 94 mm, 16 mm, Steril, 20/Packung
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
- Gute Stapelbarkeit
- Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
- Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ø:94 mm
- Verpackt:20/Packung
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Mit 3 Nocken
- Höhe:16 mm
- Seq:13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



