AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen | Avantor
Petrischalen
Mit 3 Nocken, 94 mm, 16 mm, Unsteril, 20/Packung
Artikelnr. 391-3660
Anbieter:   Greiner Bio-One
Petrischalen
Artikelnr. 391-3660
Anbieter:  Greiner Bio-One
Petrischalen
Petrischalen
Mit 3 Nocken, 94 mm, 16 mm, Unsteril, 20/Packung
Preis
169,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 480 ST
Product Details & Documents
Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.
  • Gute Stapelbarkeit
  • Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
  • Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø:
    94 mm
  • Verpackt:
    20/Packung
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Ausführung:
    Mit 3 Nocken
  • Höhe:
    16 mm
  • Seq:
    12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.