Zellschaber
Zellschaber mit schwenkbarem Blatt (18 mm), 280 mm
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
Für die schonende mechanische Entfernung von adhärenten Zellen aus Wachstumsbereichen entworfen. Jeder Schaber verfügt über ein 18 mm breites schwenkbares (Schwenkwinkel 60°) Schaberblatt, das Zugriff auf schlecht erreichbare Oberflächen ermöglicht.
- Optimierte Blattkonstruktion für maximale Zellernte
- Gleichmäßiger Kontakt mit der Wachstumsfläche, minimale mechanische Belastung und effiziente Zellernte, sogar bei schwer erreichbaren Oberflächen
- Minimiert die Ansammlung einer Zellsuspension an der Blattstruktur
Verpackung: Einzeln verpackt.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Bezeichnung:Zellschaber mit schwenkbarem Blatt (18 mm)
- Gesamtlänge:280 mm