Single use needles
Single use needles, standard, 23, 30 mm, 0,60 mm
Artikelnr. POUL7.50014
Anbieter: Poulten & Graf
Springe zu:
Product Details & Documents
Sterile single use needles made of non corroding steel.
Zertifizierung: CE, ISO 7864.
Spezifikationen
- Ø:0,60 mm
- Gauge:23
- Bezeichnung:Single use needles, standard
- Länge:30 mm