AuftragsverfolgungKontakt
Single use needles | Avantor
Single use needles
Single use needles, standard, 21, 40 mm, 0,80 mm
Artikelnr. POUL7.50002
Anbieter:   Poulten & Graf
Single use needles
Artikelnr. POUL7.50002
Anbieter:  Poulten & Graf
Single use needles
Single use needles
Single use needles, standard, 21, 40 mm, 0,80 mm
Preis
52,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Sterile single use needles made of non corroding steel.
Certifications: CE, ISO 7864.
Spezifikationen
  • Ø:
    0,80 mm
  • Gauge:
    21
  • Bezeichnung:
    Single use needles, standard
  • Länge:
    40 mm