AuftragsverfolgungKontakt
Automatic burettes, Schilling pattern
50 ml, 0,10 ml
Artikelnr. POUL1.06845
Anbieter:   Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Artikelnr. POUL1.06845
Anbieter:  Poulten & Graf
Automatic burettes, Schilling pattern
Automatic burettes, Schilling pattern
50 ml, 0,10 ml
Preis
107,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR-GLAS®, clear or amber, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Certifications: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50 ml
  • Teilung:
    0,10 ml