Hydrometers
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml
Artikelnr. GERI15/1.4-1.5
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Seq:09
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,400 - 1,500 g/ml