AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers
1,300 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml
Artikelnr. GERI15/1.3-1.4
Anbieter:   GERING
Hydrometers
Artikelnr. GERI15/1.3-1.4
Anbieter:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,300 - 1,400 g/ml, 0,001 g/ml
Preis
63,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Seq:
    08
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,300 - 1,400 g/ml