Hydrometers
1,200 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml
Artikelnr. GERI15/1.2-1.4
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Seq:07
- Teilung:0,002 g/ml
- Messbereich:1,200 - 1,400 g/ml