AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers | Avantor
Hydrometers
1,200 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml
Artikelnr. GERI15/1.2-1.3
Anbieter:   GERING
Hydrometers
Artikelnr. GERI15/1.2-1.3
Anbieter:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,200 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml
Preis
58,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Seq:
    06
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,200 - 1,300 g/ml