Hydrometers
1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml
Artikelnr. GERI15/1.0-1.2
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Seq:03
- Teilung:0,002 g/ml
- Messbereich:1,000 - 1,200 g/ml