AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers
0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml
Artikelnr. GERI15/0.9-1.0
Anbieter:   GERING
Hydrometers
Artikelnr. GERI15/0.9-1.0
Anbieter:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml
Preis
58,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    0,900 - 1,000 g/ml