AuftragsverfolgungKontakt
Saccharimeter | Avantor
Saccharimeter
0 - 7 %, 0,1, 0…30 °C
Artikelnr. GERI0712WG
Anbieter:   GERING
Saccharimeter
Artikelnr. GERI0712WG
Anbieter:  GERING
Saccharimeter
Saccharimeter
0 - 7 %, 0,1, 0…30 °C
Preis
97,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers with temperature correction scale are suitable for the official testing in breweries especially on wort.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    0…30 °C
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    0 - 7 %