Baumé-Aräometer
0 - 70 °Bé, 1,0°, 280 mm
614-0568
: GERING
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
GERI0632_TDS_DE
Datasheet
- Länge:280 mm
- Seq:08
- Teilung:1,0°
- Messbereich:0 - 70 °Bé