AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
50 - 70 °Bé, 0,1°, 320 mm
Artikelnr. GERI0619
Anbieter:   GERING
Baumé-Aräometer
Artikelnr. GERI0619
Anbieter:  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
50 - 70 °Bé, 0,1°, 320 mm
Preis
52,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
Spezifikationen
  • Länge:
    320 mm
  • Seq:
    018
  • Teilung:
    0,1°
  • Messbereich:
    50 - 70 °Bé
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.