AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer | Avantor
Baumé-Aräometer
20 - 40 °Bé, 0,1°, 320 mm
Artikelnr. GERI0616
Anbieter:   GERING
Baumé-Aräometer
Artikelnr. GERI0616
Anbieter:  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
20 - 40 °Bé, 0,1°, 320 mm
Preis
48,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
Spezifikationen
  • Länge:
    320 mm
  • Seq:
    015
  • Teilung:
    0,1°
  • Messbereich:
    20 - 40 °Bé