Baumé-Aräometer
20 - 40 °Bé, 1°, 220 mm
Artikelnr. 614-0057
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Documents
GERI0632_TDS_DE
Datasheet
Spezifikationen
- Länge:220 mm
- Seq:002
- Teilung:1°
- Messbereich:20 - 40 °Bé