Baumé-Aräometer
0 - 15 °Bé, 1,0°, 220 mm
Artikelnr. 614-0561
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Dokumente
GERI0632_TDS_DE
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Länge:220 mm
- Seq:03
- Teilung:1,0°
- Messbereich:0 - 15 °Bé