Baumé-Aräometer
60 - 70 °Bé, 0,1°, 260 mm
Artikelnr. 614-0068
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Spezifikationen
- Länge:260 mm
- Seq:012
- Teilung:0,1°
- Messbereich:60 - 70 °Bé