AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
50 - 60 °Bé, 0,1°, 260 mm
Artikelnr. 614-0055
Anbieter:   GERING
Baumé-Aräometer
Artikelnr. 614-0055
Anbieter:  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
50 - 60 °Bé, 0,1°, 260 mm
Preis
36,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    011
  • Teilung:
    0,1°
  • Messbereich:
    50 - 60 °Bé