AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
40 - 50 °Bé, 0,1°, 260 mm
  614-0067
 :   GERING
Baumé-Aräometer
  614-0067
 :  GERING
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
40 - 50 °Bé, 0,1°, 260 mm
36,90 €
1 * 1 ST
Baumé-Aräometer mit Kalibriertemperatur von 15 °C.
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    010
  • Teilung:
    0,1°
  • Messbereich:
    40 - 50 °Bé