AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, M100 | Avantor
Density hydrometers, M100
M100, 1,300 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Artikelnr. GERI0350
Anbieter:   GERING
Density hydrometers, M100
Artikelnr. GERI0350
Anbieter:  GERING
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,300 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Preis
57,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Zertifizierung: DIN 12791
Verpackung: In velvet lined case.
Spezifikationen
  • Länge:
    245 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,300 - 1,400 g/ml