Density hydrometers, M100
M100, 1,200 - 1,300 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Artikelnr. GERI0349
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Zertifizierung: DIN 12791
Verpackung: In velvet lined case.
Spezifikationen
- Länge:245 mm
- Seq:06
- Teilung:0,002 g/ml
- Modell:M100
- Messbereich:1,200 - 1,300 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.