AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, M100 | Avantor
Density hydrometers, M100
M100, 0,900 - 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Artikelnr. GERI0346
Anbieter:   GERING
Density hydrometers, M100
Artikelnr. GERI0346
Anbieter:  GERING
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 0,900 - 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Preis
43,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Zertifizierung: DIN 12791
Verpackung: In velvet lined case.
Spezifikationen
  • Länge:
    245 mm
  • Seq:
    03
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    0,900 - 1,000 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.