Dichte-Hydrometer
3,500 - 4,000 g/ml, 0,01, 300 mm
Artikelnr. GERI0168
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:20
- Teilung:0,01
- Messbereich:3,500 - 4,000 g/ml