AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
3,000 - 3,500 g/ml, 0,01, 300 mm
Artikelnr. GERI0167
Anbieter:   GERING
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. GERI0167
Anbieter:  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
3,000 - 3,500 g/ml, 0,01, 300 mm
Preis
101,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    19
  • Teilung:
    0,01
  • Messbereich:
    3,000 - 3,500 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.