Dichte-Hydrometer
2,500 - 3,000 g/ml, 0,01, 300 mm
Artikelnr. 614-0570
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
:
:
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:18
- Teilung:0,01
- Messbereich:2,500 - 3,000 g/ml