AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
2,000 - 2,500 g/ml, 0,01, 300 mm
Artikelnr. GERI0165
Anbieter:   GERING
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. GERI0165
Anbieter:  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
2,000 - 2,500 g/ml, 0,01, 300 mm
Preis
87,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Certifications:
Delivery information:
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    17
  • Teilung:
    0,01
  • Messbereich:
    2,000 - 2,500 g/ml