Dichte-Hydrometer
1,000 - 2,000 g/ml, 0,01, 300 mm
Artikelnr. GERI0164
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Certifications:
Delivery information:
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:07
- Teilung:0,01
- Messbereich:1,000 - 2,000 g/ml