AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers | Avantor
Density hydrometers
1,600 - 1,800 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Artikelnr. GERI0117
Anbieter:   GERING
Density hydrometers
Artikelnr. GERI0117
Anbieter:  GERING
Density hydrometers
Density hydrometers
1,600 - 1,800 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Preis
42,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Spezifikationen
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    006
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    1,600 - 1,800 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.