AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers
1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
  GERI0114
 :   GERING
Density hydrometers
  GERI0114
 :  GERING
Density hydrometers
Density hydrometers
1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
36,70 €
1 * 1 ST
Hydrometers for density measurements.
  • Länge:
    280 mm
  • Seq:
    003
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    1,000 - 1,200 g/ml