AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Avantor
Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,900 - 2,000 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Artikelnr. 614-0066
Anbieter:   GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Artikelnr. 614-0066
Anbieter:  GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,900 - 2,000 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Preis
98,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer mit Thermometer.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    0…35 °C
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    14
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,900 - 2,000 g/ml
  • Cat. No.:
    614-0066