Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,800 - 1,900 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Catalog # 614-0065
Supplier: GERING
Jump to:
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer mit Thermometer.
Specifications
- Temperaturbereich:0…35 °C
- Länge:350 mm
- Seq:13
- Teilung:0,001 g/ml
- Messbereich:1,800 - 1,900 g/ml
- Cat. No.:614-0065