AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Avantor
Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Artikelnr. 614-0061
Anbieter:   GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Artikelnr. 614-0061
Anbieter:  GERING
Dichte-Aräometer mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit Thermometer
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Preis
94,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Aräometer mit Thermometer.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    0…35 °C
  • Länge:
    350 mm
  • Seq:
    09
  • Teilung:
    0,001 g/ml
  • Messbereich:
    1,400 - 1,500 g/ml